(Ethyl)triphenylphosphoniumiodid ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A17533.14 A17533.22 A17533.36
A17533.14EA 32.3 EUR
A17533.14 A17533.22 A17533.36
(Ethyl)triphenylphosphoniumiodid ≥98%
(Ethyl)triphenylphosphoniumiodid

Purity: 98+% CAS No.: 4736-60-1 Molecular Formula: CH3CH2P(C6H5)3I Formula Weight: 418.26 Melting Point: 164-169° Beilstein Reference: 3659323 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00040352

Formel: C₂₀H₂₀IP
Schmelzpunkt: 164…169 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040352
CAS-Nummer: 4736-60-1
EINECS: 225-245-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR