Dexamethason ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 9-Fluor-11β,17α,21-trihydroxy-16α-methyl-pregna-1,4-dien-3,20-dion, Dexamethasonum
A17590.06 A17590.03 A17590.14
A17590.06EA 418 EUR
A17590.06 A17590.03 A17590.14
Dexamethason ≥98%
Dexamethason
Purity: 98% CAS No.: 50-02-2 Molecular Formula: C22H29FO5 Formula Weight: 392.47 Melting Point: ca 260° dec. Beilstein Reference: 2066651 Merck Reference: 14,2943 Optical Rotation: +75° (c=1 in doxane) MDL No.: MFCD00064136
Anti-inflammatory glucocorticoid
Formel: C₂₂H₂₉FO₅
Schmelzpunkt: ∼ 260 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064136
CAS-Nummer: 50-02-2
EINECS: 200-003-9
Merck Index: 14,2943