Methylcyclopentadien dimer tech. 90% stabilisiert, technische Qualität

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC) 200 ppm

A17596.0J A17596.AP A17596.AU
A17596.0JEA 284 EUR
A17596.0J A17596.AP A17596.AU
Methylcyclopentadien dimer tech. 90% stabilisiert, technische Qualität
Formel: C₁₂H₁₆
Siedepunkt: 198…201 °C
Schmelzpunkt: <–50 °C
Dichte: 0,940
Flammpunkt: 26 °C (79 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082297
CAS-Nummer: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
UN: 3295
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR