Methylcyclopentadien dimer tech. 90% stabilisiert, technische Qualität

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC) 200 ppm

A17596.0J A17596.AP A17596.AU
A17596.0JEA 284 EUR
A17596.0J A17596.AP A17596.AU
Methylcyclopentadien dimer tech. 90% stabilisiert, technische Qualität
Methylcyclopentadien dimer

Purity: 90% CAS No.: 26472-00-4 Molecular Formula: C12H16 Formula Weight: 160.26 Flash Point: 26°(79°F) Refractive Index: 1.4980 Melting Point: ≈-50° Boiling Point: 198-201° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00082297

Formel: C₁₂H₁₆
Siedepunkt: 198…201 °C
Schmelzpunkt: <–50 °C
Dichte: 0,940
Flammpunkt: 26 °C (79 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082297
CAS-Nummer: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
UN: 3295
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR