Natriumthiosulfat, anhydrous 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
A17629.0E
A17629.36
A17629.0EEA
106
EUR
A17629.0E
A17629.36
Natriumthiosulfat, anhydrous 99%
Natriumthiosulfat
Purity: 99%
CAS No.: 7772-98-7
Molecular Formula: Na2O3S2
Formula Weight: 158.10
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8694
MDL No.: MFCD00003499
Formel:
Na₂S₂O₃ Molecular Weight: 158.11 g/mol Siedepunkt: 100 Schmelzpunkt: 48 Dichte: 1.667 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003499 CAS-Nummer: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 14,8694 |