3-Nitrobenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Nitrobenzolsulfochlorid, 3-Nitrobenzolsulfonsäurechlorid, 3-Nitrobenzol-1-sulfonylchlorid
A17670.22
A17670.22EA
234
EUR
A17670.22
3-Nitrobenzolsulfonylchlorid ≥98%
3-Nitrobenzolsulfonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 121-51-7
Molecular Formula: C6H4ClNO4S
Formula Weight: 221.62
Flash Point:
Formel:
C₆H₄ClNO₄S Molecular Weight: 221,62 g/mol Schmelzpunkt: 59…63 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007435 CAS-Nummer: 121-51-7 EINECS: 204-476-2 UN: 3261 ADR: 8,II |