Ethyl(trimethylsilyl)acetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(Trimethylsilyl)essigsäureethylester
A17707.09
A17707.18
A17707.30
A17707.09EA
37.6
EUR
A17707.09
A17707.18
A17707.30
Ethyl(trimethylsilyl)acetat ≥98%
Ethyl(trimethylsilyl)acetat
Purity: 98+%
CAS No.: 4071-88-9
Molecular Formula: (CH3)3SiCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 160.29
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 156-158°
Beilstein Reference: 1755902
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009172
Formel:
C₇H₁₆O₂Si Molecular Weight: 160.29 g/mol Siedepunkt: 156…158 °C Dichte: 0.876 Flammpunkt: 35 °C (95 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009172 CAS-Nummer: 4071-88-9 EINECS: 223-783-2 UN: 3272 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...