Zellulose, mikrokristallin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Zellulose
A17730.36 A17730.0C A17730.0E
A17730.36EA 71.3 EUR
A17730.36 A17730.0C A17730.0E
Zellulose, mikrokristallin
Zellulose
CAS No.: 9004-34-6 Physical Form: Powder Appearance: White Merck Reference: 14,1965 MDL No.: MFCD00081512
Formel: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Schmelzpunkt: 260…270 °C
Dichte: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081512
CAS-Nummer: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 14,1965