2-Penten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A17736.22 A17736.14
A17736.22EA 260 EUR
A17736.22 A17736.14
2-Penten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%
Formel: C₅H₁₀
Siedepunkt: 36…38 °C
Schmelzpunkt: –140 °C
Dichte: 0,650
Flammpunkt: –45 °C (–49 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009384
CAS-Nummer: 109-68-2
EINECS: 203-695-0
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7123

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR