5-Methyl-2-thenoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methylthiophene-2-carboxylic acid
A17737.06
A17737.14
A17737.06EA
46.9
EUR
A17737.06
A17737.14
5-Methyl-2-thenoesäure ≥98%
5-Methyl-2-thenoesäure
Purity: 98+%
CAS No.: 1918-79-2
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 136-138°
Beilstein Reference: 113857
Formel:
C₆H₆O₂S Schmelzpunkt: 136…138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005439 CAS-Nummer: 1918-79-2 EINECS: 217-640-3 |