1,3-Dihydroxynaphthalin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A17739.06 A17739.03 A17739.14
A17739.06EA 157 EUR
A17739.06 A17739.03 A17739.14
1,3-Dihydroxynaphthalin ≥98%
1,3-Dihydroxynaphthalin
Purity: 98% CAS No.: 132-86-5 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 123-126° Beilstein Reference: 2044002 Merck Reference: 14,6396 MDL No.: MFCD00003965
Formel: C₁₀H₈O₂
Siedepunkt: 386 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 123…126 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003965
CAS-Nummer: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 14,6396