Bromthymolblau
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A17746.09
A17746.18
A17746.30
A17746.09EA
34.8
EUR
A17746.09
A17746.18
A17746.30
Bromthymolblau
Bromthymolblau
CAS No.: 76-59-5
Molecular Formula: C27H28Br2O5S
Formula Weight: 624.39
Melting Point: 200-202°
Beilstein Reference: 373934
Merck Reference: 14,1445
MDL No.: MFCD00005872
Formel:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S Schmelzpunkt: 200…202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005872 CAS-Nummer: 76-59-5 EINECS: 200-971-2 Merck Index: 14,1445 |