Benzo[h]chinolin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A17794.03
A17794.06
A17794.03EA
28
EUR
A17794.03
A17794.06
Benzo[h]chinolin 98%
Benzo[h]chinolin
Purity: 98%
CAS No.: 230-27-3
Molecular Formula: C13H9N
Formula Weight: 179.22
Flash Point:
Formel:
C₁₃H₉N Siedepunkt: 233 °C (47 mmHg) Schmelzpunkt: 48…52 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004984 CAS-Nummer: 230-27-3 EINECS: 205-937-0 |