Iridium(IV)oxid 99%, Pulver

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Iridiumdioxid

A17849.03 A17849.06
A17849.03EA 701 EUR
A17849.03 A17849.06
Iridium(IV)oxid 99%, Pulver
Iridium(IV)oxid

Purity: 99% CAS No.: 12030-49-8 Molecular Formula: IrO2 Formula Weight: 224.20 Odour: Odourless UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011065

Formel: IrO₂
Molecular Weight: 224.22 g/mol
Siedepunkt: –27 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –102 °C
Dichte: 11.7
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011065
CAS-Nummer: 12030-49-8
EINECS: 234-743-9
UN: 1479
ADR: 5.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR