Ethylphosphonsäuredichlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A17869.06
A17869.06EA 47 EUR
A17869.06
Ethylphosphonsäuredichlorid ≥98%
Ethylphosphonic dichloride
Purity: 98% CAS No.: 1066-50-8 Molecular Formula: C2H5Cl2OP Formula Weight: 146.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4665 Boiling Point: 71-72°/12mm UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00002073
Formel: C₂H₅Cl₂OP
Molecular Weight: 146,94 g/mol
Siedepunkt: 71…72 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,376
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002073
CAS-Nummer: 1066-50-8
EINECS: 213-918-3
ADR: 8,II