5-Brom-1,3-benzodioxol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
A17906.06
A17906.14
A17906.22
A17906.36
A17906.06EA
26
EUR
A17906.06
A17906.14
A17906.22
A17906.36
5-Brom-1,3-benzodioxol ≥98%
5-Brom-1,3-benzodioxol
Purity: 98%
CAS No.: 2635-13-4
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Flash Point:
Formel:
C₇H₅BrO₂ Molecular Weight: 201.02 g/mol Siedepunkt: 228 °C Dichte: 1.669 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005821 CAS-Nummer: 2635-13-4 EINECS: 220-123-5 |