4,5-Dichlor-2-nitroanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A17908.06
A17908.06EA 43.3 EUR
A17908.06
4,5-Dichlor-2-nitroanilin ≥98%
4,5-Dichlor-2-nitroanilin
Purity: 98% CAS No.: 6641-64-1 Molecular Formula: C6H4Cl2N2O2 Formula Weight: 207.02 Melting Point: 180-182° Beilstein Reference: 643127
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 207,02 g/mol
Schmelzpunkt: 180…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007770
CAS-Nummer: 6641-64-1
EINECS: 229-657-3
UN: 2237
ADR: 6.1,III