Bromthymolblau Natriumsalz
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A17913.09
A17913.18
A17913.09EA
39
EUR
A17913.09
A17913.18
Bromthymolblau Natriumsalz
Bromthymolblau Natriumsalz
CAS No.: 34722-90-2
Molecular Formula: C27H27Br2NaO5S
Formula Weight: 646.38
Melting Point: 200-202°
MDL No.: MFCD00077263
Formel:
C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S Schmelzpunkt: 200…202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077263 CAS-Nummer: 34722-90-2 EINECS: 252-169-7 |