Polyethylenglycol 20.000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A17925.0B A17925.30
A17925.0BEA 168 EUR
A17925.0B A17925.30
Polyethylenglycol 20.000
Polyethylenglycol 20.000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Flash Point: 260°(500°F) Physical Form: Powder or flake Density: 1.20 Appearance: White Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 63-66° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD00081839
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Schmelzpunkt: 63…66 °C
Dichte: 1,20
Flammpunkt: 260 °C (500 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 203-473-3
Merck Index: 14,7568