1,3-Dichlor-4-fluorbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A17953.18
A17953.18EA 93.4 EUR
A17953.18
1,3-Dichlor-4-fluorbenzol ≥99%
1,3-Dichlor-4-fluorbenzol
Purity: 99% CAS No.: 1435-48-9 Molecular Formula: C6H3Cl2F Formula Weight: 165.00 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.5250 Melting Point: -23° Boiling Point: 172-174° Beilstein Reference: 2500791 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000580
Formel: C₆H₃Cl₂F
Siedepunkt: 172…174 °C
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 1,409
Flammpunkt: 79 °C (174 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000580
CAS-Nummer: 1435-48-9
EINECS: 406-160-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III