Oxalyldichlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A18012.0B A18012.18 A18012.22 A18012.30
A18012.0BEA 403 EUR
A18012.0B A18012.18 A18012.22 A18012.30
Oxalyldichlorid ≥98%
Oxalyldichlorid
Purity: 98% CAS No.: 79-37-8 Molecular Formula: C2Cl2O2 Formula Weight: 126.93 Physical Form: Liquid Density: 1.455 Refractive Index: 1.4290 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Acrid Melting Point: -12° Boiling Point: 63-64° Beilstein Reference: 1361988 Merck Reference: 14,6914 UN No.: 2927 MDL No.: MFCD00000704
Formel: C₂Cl₂O₂
Siedepunkt: 63…64 °C
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 1,455
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000704
CAS-Nummer: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,6914