m-Kresolpurpur Natriumsalz
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A18025.06
A18025.14
A18025.06EA
53.1
EUR
A18025.06
A18025.14
m-Kresolpurpur Natriumsalz
m-Kresolpurpur Natriumsalz
CAS No.: 62625-31-4
Molecular Formula: C21H17NaO5S
Formula Weight: 404.42
MDL No.: MFCD00010177
Formel:
C₂₁H₁₇NaO₅S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010177 CAS-Nummer: 62625-31-4 EINECS: 263-656-9 |