5-Sulfoisophthalsäure Natriumsalz 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A18028.22 A18028.30 A18028.36
A18028.22EA 55.7 EUR
A18028.22 A18028.30 A18028.36
5-Sulfoisophthalsäure Natriumsalz 95%
5-Sulfoisophthalsäure Natriumsalz
Purity: 95% CAS No.: 6362-79-4 Molecular Formula: C8H5NaO7S Formula Weight: 268.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4170770 MDL No.: MFCD00007495
Formel: C₈H₆O₇S
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007495
CAS-Nummer: 6362-79-4
EINECS: 228-845-2