Carboxymethylcellulose Natriumsalz
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Carboxymethyl cellulose, sodium salt, Cellulose gum, Cellulose, carboxymethyl ether, sodium salt, Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity 800mpa.s), Sodium carboxymethyl cellulose, CMC
A18105.0E
A18105.36
A18105.0EEA
226
EUR
A18105.0E
A18105.36
Carboxymethylcellulose Natriumsalz
Carboxymethyl cellulose sodium salt
CAS No.: 9004-32-4
Melting Point:
Formel:
[C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081472 CAS-Nummer: 9004-32-4 Merck Index: 14,1829 |