1,4-Dibromtetrafluorbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A18135.03
A18135.06
A18135.14
A18135.03EA
37.5
EUR
A18135.03
A18135.06
A18135.14
1,4-Dibromtetrafluorbenzol ≥99%
1,4-Dibromtetrafluorbenzol
Purity: 99%
CAS No.: 344-03-6
Molecular Formula: C6Br2F4
Formula Weight: 307.87
Melting Point: 78-81°
MDL No.: MFCD00000309
Formel:
C₆Br₂F₄ Molecular Weight: 307.87 g/mol Siedepunkt: 198 Schmelzpunkt: 78…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000309 CAS-Nummer: 344-03-6 EINECS: 206-448-5 |