4-Chlor-2-nitrophenol, (max. 10% H₂O) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A18150.14
A18150.14EA
31.2
EUR
A18150.14
4-Chlor-2-nitrophenol, (max. 10% H₂O) ≥98%
4-Chlor-2-nitrophenol
Purity: 98%
CAS No.: 89-64-5
Molecular Formula: C6H4ClNO3
Formula Weight: 173.56
Melting Point: 85-88°
Beilstein Reference: 2048031
Formel:
C₆H₄ClNO₃ Schmelzpunkt: 85…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007113 CAS-Nummer: 89-64-5 EINECS: 201-927-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |