Samarium(III)bromid Hexahydrat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Samariumtribromid Hexahydrat
A18191.09
A18191.09EA 53.9 EUR
A18191.09
Samarium(III)bromid Hexahydrat 99%
Samarium(III)bromid Hexahydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 13517-12-9 Molecular Formula: SmBr3.6H2O Formula Weight: 498.15 (390.06anhy) Melting Point: 640° MDL No.: MFCD00192430
Formel: Br₃Sm·6H₂O
Molecular Weight: 498,16 g/mol
Schmelzpunkt: >640 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192430
CAS-Nummer: 13517-12-9
EINECS: 237-347-4