4-tert-Butyltoluol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A18214.AP
A18214.APEA
42.5
EUR
A18214.AP
4-tert-Butyltoluol 95%
4-tert-Butyltoluol
Formel:
C₁₁H₁₆ Siedepunkt: 189…193 °C Schmelzpunkt: –63 °C Dichte: 0,853 Flammpunkt: 62 °C (144 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008837 CAS-Nummer: 98-51-1 EINECS: 202-675-9 UN: 2667 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...