n-Tridecan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A18220.14 A18220.22 A18220.36
A18220.14EA 38.3 EUR
A18220.14 A18220.22 A18220.36
n-Tridecan ≥98%
n-Tridecan
Purity: 98+% CAS No.: 629-50-5 Molecular Formula: C13H28 Formula Weight: 184.37 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: -5° Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 1733089 MDL No.: MFCD00008979
Formel: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
Siedepunkt: 235 °C
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0,755
Flammpunkt: 79 °C (174 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008979
CAS-Nummer: 629-50-5
EINECS: 211-093-4
UN: 3295
ADR: 3,III