Indium(III)nitrat Hydrat (≥29% In)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Indium trinitrate hydrate
A18252.14
A18252.14EA
148
EUR
A18252.14
Indium(III)nitrat Hydrat (≥29% In)
Indium(III)nitrat Hydrat
CAS No.: 207398-97-8
Molecular Formula: In(NO3)3.xH2O
Formula Weight: 300.83(anhy)
Melting Point: 100° -H2O
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149742
Formel:
InN₃O₉·H₂O Molecular Weight: 318,85 g/mol Schmelzpunkt: 100 °C (-H₂O) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149742 CAS-Nummer: 207398-97-8 EINECS: 237-393-5 UN: 1477 ADR: 5.1,III |