Kaliumbromat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A18258.0E
A18258.22
A18258.36
A18258.0EEA
228
EUR
A18258.0E
A18258.22
A18258.36
Kaliumbromat ≥99%
Potassium bromate
Purity: 99%
CAS No.: 7758-01-2
Molecular Formula: KBrO3
Formula Weight: 167.00
Odour: Odourless
Melting Point: ca 370° dec.
UN No.: 1484
MDL No.: MFCD00011359
Formel:
KBrO₃ Schmelzpunkt: ∼ 370 °C (Zersetzung) Dichte: 3,27 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011359 CAS-Nummer: 7758-01-2 EINECS: 231-829-8 UN: 1484 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,7617 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...