Kaliumbromat ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A18258.0E A18258.22 A18258.36
A18258.0EEA 228 EUR
A18258.0E A18258.22 A18258.36
Kaliumbromat ≥99%
Potassium bromate

Purity: 99% CAS No.: 7758-01-2 Molecular Formula: KBrO3 Formula Weight: 167.00 Odour: Odourless Melting Point: ca 370° dec. UN No.: 1484 MDL No.: MFCD00011359

Formel: KBrO₃
Schmelzpunkt: ∼ 370 °C (Zersetzung)
Dichte: 3,27
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7617

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR