Diphenylamin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A18265.0E A18265.22 A18265.36
A18265.0EEA 158 EUR
A18265.0E A18265.22 A18265.36
Diphenylamin ≥98%
Diphenylamin
Purity: 98+% CAS No.: 122-39-4 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.23 Flash Point: 152°(305°F) Odour: Weak Boiling Point: 302° Beilstein Reference: 508755 Merck Reference: 14,3317 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003014
Formel: (C₆H₅)₂NH
Siedepunkt: 302 °C
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Dichte: 1,16
Flammpunkt: 152 °C (305 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003014
CAS-Nummer: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3317
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM