1-Butansulfonylchlorid ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A18295.06 A18295.14 A18295.22
A18295.06EA 34.7 EUR
A18295.06 A18295.14 A18295.22
1-Butansulfonylchlorid ≥98%
1-Butansulfonylchlorid

Purity: 98% CAS No.: 2386-60-9 Molecular Formula: C4H9ClO2S Formula Weight: 156.63 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.4560 Melting Point: -29° Boiling Point: 80-81°/9mm Beilstein Reference: 1748742 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00007464

Formel: C₄H₉ClO₂S
Siedepunkt: 80…81 °C (9 mmHg)
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1,210
Flammpunkt: 79 °C (174 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007464
CAS-Nummer: 2386-60-9
EINECS: 219-204-8
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR