1-Butansulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 98%
CAS No.: 2386-60-9
Molecular Formula: C4H9ClO2S
Formula Weight: 156.63
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -29°
Boiling Point: 80-81°/9mm
Beilstein Reference: 1748742
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007464
Formel:
C₄H₉ClO₂S Siedepunkt: 80…81 °C (9 mmHg) Schmelzpunkt: –29 °C Dichte: 1,210 Flammpunkt: 79 °C (174 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007464 CAS-Nummer: 2386-60-9 EINECS: 219-204-8 UN: 3265 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...