Cobalt(II)acetat Tetrahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A18374.14
A18374.18
A18374.22
A18374.30
A18374.36
A18374.14EA
25.8
EUR
A18374.14
A18374.18
A18374.22
A18374.30
A18374.36
Cobalt(II)acetat Tetrahydrat ≥98%
Cobalt(II)acetat Tetrahydrat
Purity: 98%
CAS No.: 6147-53-1
Molecular Formula: C4H6CoO4.4H2O
Formula Weight: 249.08 (177.02anhy)
Refractive Index: 1.542
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3731397
Merck Reference: 14,2433
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149569
Formel:
(H₃CCOO)₂Co·4H₂O Schmelzpunkt: ∼140 °C (-4H₂O) Dichte: 1,71 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149569 CAS-Nummer: 6147-53-1 EINECS: 200-755-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2433 |