Bromphenolblau
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid
A18469.09
A18469.18
A18469.09EA
41.1
EUR
A18469.09
A18469.18
Bromphenolblau
Bromphenolblau
CAS No.: 115-39-9
Molecular Formula: C19H10Br4O5S
Formula Weight: 669.98
Odour: Odourless
Melting Point: ca 270° dec.
Beilstein Reference: 61698
Merck Reference: 14,1444
MDL No.: MFCD00005875
Formel:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Schmelzpunkt: ∼ 270 °C (Zersetzung) Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005875 CAS-Nummer: 115-39-9 EINECS: 204-086-2 Merck Index: 14,1444 |