Benzylnicotinat ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Benzyl-3-pyridincarboxylat, Pyridin-3-carbonsäurebenzylester, 3-Picolinsäurebenzylester, 3-Pyridincarbonsäurebenzylester, Nicotinsäurebenzylester

A18505.18 A18505.30
A18505.18EA 38.9 EUR
A18505.18 A18505.30
Benzylnicotinat ≥99%
Benzylnicotinat

Purity: 99% CAS No.: 94-44-0 Molecular Formula: C13H11NO2 Formula Weight: 213.24 Flash Point: 170°(338°F) Refractive Index: 1.5700 Melting Point: 21-23° Boiling Point: 179-180°/5mm Beilstein Reference: 159169 Merck Reference: 14,6526 MDL No.: MFCD00023584

Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Molecular Weight: 213.24 g/mol
Siedepunkt: 179…180 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 21…23 °C
Dichte: 1.165
Flammpunkt: 170 °C (338 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023584
CAS-Nummer: 94-44-0
EINECS: 202-332-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR