2,4-tert-Butylphenol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Di(dimethylethyl)-4-hydroxybenzene
A18509.30
A18509.30EA 27.5 EUR
A18509.30
2,4-tert-Butylphenol 97%
2,4-Di-tert-butylphenol
Purity: 97% CAS No.: 96-76-4 Molecular Formula: C14H22O Formula Weight: 206.33 Flash Point: 129°(264°F) Melting Point: 53-57° Boiling Point: 265° Beilstein Reference: 1910383 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008828
Formel: C₁₄H₂₂O
Molecular Weight: 206.33 g/mol
Siedepunkt: 265 °C
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Dichte: 0.887
Flammpunkt: 129 °C (264 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008828
CAS-Nummer: 96-76-4
EINECS: 202-532-0
UN: 3077
ADR: 9 III