Salbutamol sulphate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A18544.03
A18544.06
A18544.03EA
38.4
EUR
A18544.03
A18544.06
Salbutamol sulphate 99%
Salbutamol sulphate
Purity: 99%
CAS No.: 51022-70-9
Molecular Formula: C26H42N2O6.H2SO4
Formula Weight: 576.70
MDL No.: MFCD00055200
Formel:
(C₁₃H₂₁NO₃)₂·H₂SO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00055200 CAS-Nummer: 51022-70-9 EINECS: 256-916-8 |