1,2-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

A18572.09 A18572.18
A18572.09EA 43 EUR
A18572.09 A18572.18
1,2-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%
1,2-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Purity: 98% CAS No.: 931-17-9 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 72-76° Boiling Point: 118-120°/10mm MDL No.: MFCD00003861

Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 118…120 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 72…76 °C
Dichte: 0,948 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003861
CAS-Nummer: 931-17-9
EINECS: 213-229-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR