Orotsäure Monohydrat ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A18594.18 A18594.30
A18594.18EA 40 EUR
A18594.18 A18594.30
Orotsäure Monohydrat ≥98%

Purity: 98% CAS No.: 50887-69-9 Molecular Formula: C5H4N2O4.xH2O Formula Weight: 156.10(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 383901 Merck Reference: 14,6876 MDL No.: MFCD00006027

Formel: C₅H₄N₂O₄·1H₂O
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149398
CAS-Nummer: 50887-69-9
EINECS: 200-619-8
Merck Index: 14,6876

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR