3-Fluor-p-anisidin ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A18606.03 A18606.06 A18606.14
A18606.03EA 36.5 EUR
A18606.03 A18606.06 A18606.14
3-Fluor-p-anisidin ≥98%
3-Fluor-p-anisidin

Purity: 98+% CAS No.: 366-99-4 Molecular Formula: C7H8FNO Formula Weight: 141.15 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 80-84° Boiling Point: 135°/18mm Beilstein Reference: 2717083 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00075040

Formel: C₇H₈FNO
Siedepunkt: 135 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 80…84 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075040
CAS-Nummer: 366-99-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR