2,6-Dibrom-p-kresol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dibrom-4-methylphenol, 3,5-Dibrom-4-hydroxytoluol, 1,3-Dibrom-2-hydroxy-5-methylbenzol
A18634.14
A18634.14EA 47.4 EUR
A18634.14
2,6-Dibrom-p-kresol ≥98%
2,6-Dibrom-p-kresol
Purity: 98% CAS No.: 2432-14-6 Molecular Formula: C7H6Br2O Formula Weight: 265.94 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 49-50° Beilstein Reference: 2045283 MDL No.: MFCD00002154
Formel: C₇H₆Br₂O
Siedepunkt: 268…271 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 49…50 °C
Dichte: 2,22 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002154
CAS-Nummer: 2432-14-6
EINECS: 219-404-5