1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Brom-2,5-difluornitrobenzol
A18670.06
A18670.06EA 192 EUR
A18670.06
1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzol ≥97%
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
Purity: 97% CAS No.: 167415-27-2 Molecular Formula: C6H2BrF2NO2 Formula Weight: 237.99 Melting Point: 55-57° Beilstein Reference: 7411347
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
Schmelzpunkt: 55…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042184
CAS-Nummer: 167415-27-2