2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde, 1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
A18696.06
A18696.06EA
51.1
EUR
A18696.06
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyd 99%
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 29668-44-8
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Flash Point:
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164,16 g/mol Siedepunkt: 104…106 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 48…52 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010092 CAS-Nummer: 29668-44-8 EINECS: 249-763-3 |