Nalidixinsäure

Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr

A1894.0100
A1894.0100EA 593 EUR
A1894.0100
Nalidixinsäure
Nalidixinsäure
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006884
CAS-Nummer: 389-08-2
EINECS: 206-864-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR