3-Methyl-2-buten-1-yl-acetat 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Acetic Acid Prenyl Ester, Acetic Acid 3-Methyl-2-butenyl Ester, 3-Methylbut-2-en-1-yl acetate, Prenyl Acetate
Stabilisierung: Stabilisiert mit α-Tocopherol 0,1%
A18958.18
A18958.18EA 31.5 EUR
A18958.18
3-Methyl-2-buten-1-yl-acetat 98% stabilisiert
3-Methyl-2-buten-1-yl-acetat
Stab. with 0.1% alpha tocopherol
Purity: 98% CAS No.: 1191-16-8 Molecular Formula: (CH3)2C=CHCH2OCOCH3 Formula Weight: 128.17 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.43 Odour: Fruit-like Boiling Point: 140° UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00036569
Formel: C₇H₁₂O₂
Molecular Weight: 128,17 g/mol
Siedepunkt: 140 °C
Dichte: 0,915
Flammpunkt: 40 °C (104 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036569
CAS-Nummer: 1191-16-8
EINECS: 214-730-4
UN: 3272
ADR: 3,III