3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A18972.06
A18972.14
A18972.06EA
28.4
EUR
A18972.06
A18972.14
3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon ≥99%
3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon
Purity: 99%
CAS No.: 455-91-4
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 90-94°
Boiling Point: 147-148°/20mm
MDL No.: MFCD00026219
Formel:
C₉H₉FO₂ Siedepunkt: 147…148 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 90…94 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00026219 CAS-Nummer: 455-91-4 EINECS: 207-253-8 |