Phosphonitrilic chloride trimer 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A18986.22 A18986.06 A18986.14
A18986.22EA 281 EUR
A18986.22 A18986.06 A18986.14
Phosphonitrilic chloride trimer 98%
Phosphonitrilic chloride trimer
Purity: 98% CAS No.: 940-71-6 Molecular Formula: Cl6N3P3 Formula Weight: 347.66 Melting Point: 111-115° Boiling Point: 127°/13mm UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00006474
Formel: Cl₆N₃P₃
Siedepunkt: 127 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 111…115 °C
Dichte: 1,98
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006474
CAS-Nummer: 940-71-6
EINECS: 213-376-8
ADR: 8,II